Learn More
Isatin-3-oxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429747 5 g 5 g
11439747 25 g 25 g
11449747 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22732.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-28-3
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD00014568
Clave InChI LNMAXZZQNSPQSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isatin-3-oxime, 3-hydroxyimino indolin-2-one, 1h-indole-2,3-dione 3-oxime, 3-oximeindole-2,3-dione, isatin beta-oxime, 1h-indole-2,3-dione, 3-oxime, 3-hydroxyiminoindolin-2-one, indole-2,3-dione, 3-oxime, 3e-1h-indole-2,3-dione 3-oxime, 3-hydroxyamino indol-2-one
PubChem CID 5351629
Nombre IUPAC 3-(hidroxiamino)indol-2-ona
SMILES ON=C1C(=O)NC2=C1C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isatin-3-oxime
Punto de fusión ∼228°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 136198
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%