Learn More
Solución de cloruro ISAB, Reagecon™
Código de producto. 11543102 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11543102 500 ml 500 ML
1 options
Código de producto. 11543102 Proveedor Reagecon N.º de proveedor ISACL5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    122.65€ / 500 ml
    Ahorro 6.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Cantidad 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CHLORIDE ISE IONIC STRENGTH
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate, containing in the dry statemore than 16, 3 per cent by weight ofnitrogen