Learn More
Solución ISA - Potasio, WTW™
Especificaciones
Especificaciones
| Olor | Inodoro |
| Densidad | 1,19g/cm3 |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | Mezcla compuesta por agua, cloruro de sodio |
| Color | Incolora |
| pH | <7 |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Cantidad | 1 Pk. |