Learn More
Soluciones de ajuste de la fuerza iónica modelo ISA/FK, WTW™
Código de producto. 11705204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11705204 2 x 250 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11705204 Proveedor WTW N.º de proveedor 140110
En stock
Las soluciones de ajuste de fuerza iónica tienen varias tareas: TISAB para mediciones de fluoruro no solo ajusta el valor de pH, sino que también descompone los compuestos complejos que contienen fluoruro. Otras soluciones de ajuste de fuerza iónica aseguran un valor de pH adaptado, así como la adición de una sal conductora adecuada para capturar correctamente la concentración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase 2 botellas de 250 ml
Densidad 1,26g/cm3
Forma física Líquido
Concentración 5 mol/L
Punto de ebullición de 100 °C
Solubilidad Soluble en agua
Cantidad 2 x 250 mL