Learn More
Invitrogen™ IRX2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16623515
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16623515 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16623515 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA599262
Rabbit Polyclonal Antibody
Antibody detects endogenous levels of total IRX2.
IRX2 is a member of the Iroquois homeobox gene family. Members of this family appear to play multiple roles during pattern formation of vertebrate embryos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IRX2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica IRX2
N.º de referencia del gen P81066, Q9BZI1
Alias de gen homeodomain protein IRXA2; iroquois homeobox 2; iroquois homeobox protein 2; Iroquois related homeobox 2 (Drosophila); iroquois-class homeobox protein Irx6; Iroquois-class homeodomain protein IRX-2; Irx2; Irx6; IRXA2
Símbolos de los genes IRX2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human IRX2(Accession Q9BZI1), corresponding to amino acid residues D237-P287.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 153572, 16372, 306657
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG