Learn More
Irsogladine, MedChemExpress
Código de producto. 16412106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16412106 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16412106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0327
MedChemExpress Irsogladine is a PDE4 inhibitor and muscarinic acetylcholine receptor binder.
Irsogladine is a PDE4 inhibitor and muscarinic acetylcholine receptor binder.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irsogladine
Forma física Solid
CAS 57381-26-7
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H7Cl2N5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Dicloguamine
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (468.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC1=NC(N)=NC(C2=CC(Cl)=CC=C2Cl)=N1
Peso molecular (g/mol) 256.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.09
Porcentaje de pureza 99.8%