Learn More
Irsogladine Maleate, TRC
Código de producto. 30405845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405845 50 mg -
30394152 5 g 5 g
30391688 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI77700050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84504-69-8
Fórmula molecular C9 H7 Cl2 N5 . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 372.16
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-(2,5-dichlorophenyl)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI, ACI), 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-(2,5-dichlorophenyl)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (ZCI), 2,4-Diamino-6-(2,5-dichlorophenyl)-s-triazine maleate, Gaslon, Gaslon N, Irsogladine maleate, MN 1695, 6-(2,5-Dichlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (2Z)-2-butenedioate (1:1)
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 6-(2,5-diclorofenil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES Nc1nc(N)nc(n1)c2cc(Cl)ccc2Cl.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irsogladine Maleate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5.C4H4O4/c10-4-1-2-6(11)5(3-4)7-14-8(12)16-9(13)15-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-3H,(H4,12,13,14,15,16);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.0188