Learn More
Chemsplash Bata de laboratorio irradiada con cremallera PB(6B), presillas para el pulgar y puños elásticos
Descripción
Chemsplash Bata de laboratorio
- Chemsplash Tela tipo PB 6B de 55 g/m²
- GAMMA Irradiado y Doblemente Embolsado
- Cierre frontal con cremallera y solapa adhesiva
- Puños elásticos con presillas para el pulgar
- Cuello plegable
- Libre de silicona y látex, libre de PFAS
- Anti-Static Material
- Sin pelusa
- Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia clase 5-9
Descripción: El Chemsplash La bata de laboratorio se suministra estéril, irradiada con rayos GAMMA y en doble bolsa. Hecho de Chemsplash Tela, es suave y microporosa, ofreciendo resistencia y solidez a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Esta bata de laboratorio presenta un diseño de largo 2/3 con cuello y cierre de cremallera, así como muñecas elásticas con presillas para los pulgares para mayor comodidad. Es antiestático según la norma EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuado para aplicaciones en salas blancas. Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia clase 5 - 9. Chemsplash Los accesorios protegen al usuario del entorno o al entorno del usuario, diseñados para una máxima comodidad y facilidad de uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tejido compuesto microporoso |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Piezas sueltas |
| Estilo de tobillo | Abrir |
| Estilo de manguito | Elástico, Forma de anilla |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Mostrar más |