Learn More
Chemsplash Bata de laboratorio irradiada con cremallera PB(6B) y puños elásticos
Código de producto. 30058406
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058406 XXL paquete de 50
30058299 Pequeño paquete de 50
30058208 Mediano paquete de 50
30058234 Grande paquete de 50
30058374 Extra grande paquete de 50
30058289 XXXL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30058406 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2635.400.008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.14€
    256.44€ / paquete de 50
    Ahorro 40.70€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-07-2027
Se suministra estéril, irradiado con rayos gamma y en doble bolsa. Esta bata de laboratorio es una bata de largo 2/3 con cuello, cierre de cremallera y muñecas elásticas.
Chemsplash Bata de laboratorio estéril
  • Chemsplash Tejido PB tipo 5B y 6B de 55 GSM
  • GAMMA Irradiado y Doblemente Embolsado
  • Cierre frontal con cremallera y solapa adhesiva
  • Puños elásticos
  • Cuello plegable
  • Libre de silicona y látex
  • Anti-Static Material
  • Sin pelusa
  • Cumple con ISO Sala limpia 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9
Descripción: Se suministra estéril irradiado GAMMA y en doble bolsa. Chemsplash La bata de laboratorio está hecha de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Es fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Esta bata de laboratorio es una bata de largo 2/3 con cuello, cierre de cremallera y muñecas elásticas. Es antiestático para cumplir con la norma EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuado para aplicaciones en salas blancas. Cumple con ISO Sala limpia 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9. Chemsplash Los accesorios se pueden utilizar para proteger al usuario del medio ambiente o al medio ambiente del usuario. La gama ha sido diseñada para permitir la máxima comodidad y facilidad de uso.
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio
Tamaño XXL
Sexo Unisex
Material Tejido compuesto microporoso
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Elástico
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Resistencia Líquidos
N.º de bolsillos Ninguno
Sin látex Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Cleanroom Class Clase 100-100.000 (ISO 5-8)