Learn More
Chemsplash Bata de laboratorio irradiada con cremallera PB(6B) y puños elásticos
Descripción
Chemsplash Bata de laboratorio estéril
- Chemsplash Tejido PB tipo 5B y 6B de 55 GSM
- GAMMA Irradiado y Doblemente Embolsado
- Cierre frontal con cremallera y solapa adhesiva
- Puños elásticos
- Cuello plegable
- Libre de silicona y látex
- Anti-Static Material
- Sin pelusa
- Cumple con ISO Sala limpia 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9
Descripción: Se suministra estéril irradiado GAMMA y en doble bolsa. Chemsplash La bata de laboratorio está hecha de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Es fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Esta bata de laboratorio es una bata de largo 2/3 con cuello, cierre de cremallera y muñecas elásticas. Es antiestático para cumplir con la norma EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuado para aplicaciones en salas blancas. Cumple con ISO Sala limpia 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9. Chemsplash Los accesorios se pueden utilizar para proteger al usuario del medio ambiente o al medio ambiente del usuario. La gama ha sido diseñada para permitir la máxima comodidad y facilidad de uso.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Bata de laboratorio |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tejido compuesto microporoso |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Resistencia | Líquidos |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.