Learn More
Micronova™ Irradiado Sharpie Marcador de punta fina
BIOPHARMA
Código de producto. 13157726 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Longitud (imperial):
6 in
7 in
Envase:
Doble bolsa individual, 12 por bolsa exterior (paquete de cajas)
Envasados individualmente, 4 por bolsa doble, 12 por cada tres bolsas (caja)
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (imperial) Envase Tamaño de la unidad
13157726 Azul 6 in Envasados individualmente, 4 por bolsa doble, 12 por cada tres bolsas (caja) paquete de 12
12837053 Negro 6 in Envasados individualmente, 4 por bolsa doble, 12 por cada tres bolsas (caja) paquete de 12
15387863 Negro 6 in Doble bolsa individual, 12 por bolsa exterior (paquete de cajas) paquete de 12
13177726 Negro 7 in Envasados individualmente, 4 por bolsa doble, 12 por cada tres bolsas (caja) paquete de 12
13197726 Azul 7 in Envasados individualmente, 4 por bolsa doble, 12 por cada tres bolsas (caja) paquete de 12
13167726 Rojo 6 in Envasados individualmente, 4 por bolsa doble, 12 por cada tres bolsas (caja) paquete de 12
13107736 Rojo 7 in Envasados individualmente, 4 por bolsa doble, 12 por cada tres bolsas (caja) paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13157726 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor PEN22IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.25€
    46.24€ / paquete de 12
    Ahorro 2.01€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Marcador permanente de punta fina irradiado con tinta no tóxica, de secado rápido, resistente al agua y a la decoloración para uso en entornos asépticos. Disponibles con tapa o retráctil.
Tinta resistente al agua y al borrado
Micronova Irradiado Sharpie El marcador de punta fina es el marcador permanente de estilo bolígrafo original, estándar en la industria. Este marcador para salas limpias marca permanentemente en la mayoría de las superficies con tinta a base de alcohol, no tóxica y de secado rápido, resistente a la decoloración y al agua para ampliar aún más los usos en múltiples proyectos.
  • Marcador Sharpie de punta fina
  • Marca permanentemente en la mayoría de las superficies
  • Escribe en superficies frías o húmedas, bolsas de plástico o material de laboratorio desechable
  • Tinta no tóxica, permanente, de secado rápido, a base de alcohol
  • Permanentes y resistentes al agua
  • Disponible con tapa o retráctil, con tinta roja, azul o negra
  • Irradiado con rayos gamma para asepsia ISO 5 y otras áreas de producción limpia
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Azul
Material de recubrimiento HDPE
Descripción Marcador permanente retráctil de punta fina
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 x 0,5 x 0,5 in. (15,24 x 1,27 x 1,27 cm)
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15,2 cm
Anchura (imperial) 0.5 in.
Anchura (métrico) 1.27 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO Instalación Certificada 9001; Certificado de Procesamiento de Irradiación; Certificado de conformidad
Diámetro exterior (imperial) 0.5 in.
Diámetro exterior (métrico) 1.27 cm
Desechables Rotulador permanente de punta fina
Para utilizar con (aplicación) Documentación y etiquetado para salas limpias y entornos asépticos
Incluye Tapón
Envase Envasados individualmente, 4 por bolsa doble, 12 por cada tres bolsas (caja)
Tipo de producto Marcador
Cantidad 12/Pk.
Tamaño 8 x 8 x 8 in.
Esterilidad Estéril
Estilo de punta Punta fina de 1,0 mm