Learn More
Fisherbrand™ Cinta para salas limpias de polietileno irradiada
Código de producto. 16215162 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Anchura (imperial):
0,75 in
1 in
2 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
paquete de 24
paquete de 36
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (imperial) unitSize
16215162 Blanco 0,75 in paquete de 16
16285152 Blanco 1 in paquete de 36
16295152 Blanco 2 in paquete de 24
16205162 Transparente 0,75 in paquete de 16
16275152 Transparente 1 in paquete de 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16215162
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta cinta de polietileno para salas limpias irradiada, con bajos recuentos de partículas y cargas biológicas, es ideal para el sellado, la codificación por colores y el marcado en áreas asépticas.
El Fisherbrand La cinta de polietileno irradiado para salas blancas es una excelente cinta de uso general para la preparación de medios, dosificación, codificación por color, empaquetado y otras aplicaciones dentro del laboratorio y áreas de procesamiento estéril.
  • Cinta de polietileno irradiada sensible a la presión
  • Ideal para sellado, codificación por colores y marcado en áreas asépticas
  • Excelente para áreas de construcción limpias
  • Sala limpia procesada y enrollada en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 in)
  • Se suministra con certificación completa de irradiación y trazabilidad de lotes
  • En bolsa doble individual
  • Disponible en diversos anchos
  • Longitud del rollo: 33 m (36 yd.)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanco
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado de placas, marcado y codificación de colores en entornos asépticos
Intervalo de temperatura (imperial) 60 °F a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 in)
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19,05 mm