Learn More
R&D Systems™ Irradiated Mouse Embryonic Fibroblasts (5 vials)
Código de producto. 18492140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 10e6 células/vial, 5 viales
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18492140 6 x 10e6 células/vial, 5 viales paquete de 5
1 options
Código de producto. 18492140 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor PSC001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.26€
    467.25€ / paquete de 5
    Ahorro 56.01€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
For use as a feeder layer when culturing embryonic or induced pluripotent stem cells
Mitotically inactive mouse embryonic fibroblasts (MEFs) support the growth and maintenance of stem cell pluripotency by secreting necessary soluble factors and by providing a substrate for stem cell attachment.
  • Ready to use
  • MEFs support undifferentiated growth of embryonic and induced pluripotent stem cells
  • Inactivated by gamma irradiation to avoid chemical contamination
  • Consistent feeder layer to reduce experimental variation
  • Free of microbial and mycoplasma contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 6 x 10e6 células/vial, 5 viales