Learn More
Fisherbrand™ Cinta de vinilo irradiada para salas limpias
Código de producto. 16295162 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Dimensiones (L x An):
36 yd x 0,5 in
36 yd x 0,75 in
36 yd x 1 in
36 yd x 2 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
paquete de 24
paquete de 36
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16295162 Blanco 36 yd x 0,75 in paquete de 16
16275162 Blanco 36 yd x 0,5 in paquete de 24
16235162 Blanco 36 yd x 0,5 in paquete de 24
16255162 Blanco 36 yd x 1 in paquete de 36
16225162 Transparente 36 yd x 0,5 in paquete de 24
16285162 Transparente 36 yd x 0,75 in paquete de 16
16245162 Transparente 36 yd x 1 in paquete de 36
16265162 Transparente 36 yd x 2 in paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16295162
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cinta de vinilo irradiada para salas blancas con bajo contenido de partículas y carga biológica, ideal para la preparación de medios, dosificación, codificación por colores, empaquetado y otras aplicaciones dentro del laboratorio, procesamiento estéril y áreas de construcción limpias.
  • La cinta de vinilo irradiada para salas blancas forma una unión fuerte con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos de adhesivo.
  • Procesada en un entorno limpio, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y áreas de procesamiento estériles.
  • Conformable con adhesivo de caucho.
  • Forma una unión fuerte con plásticos, polímeros y acero inoxidable.
  • No deja residuos de adhesivo al retirarlo.
  • Ideal para preparación de medios, dosificación y codificación por color con lápiz para salas blancas.
  • Núcleo de plástico de 3 in.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de procesamiento, NIKA - FDA, CID, cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Blanco
Acabado Blanco mate
Formato Rollo
Material Vinilo
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado de placas, marcado y codificación de colores en entornos asépticos
Incluye 3 in Núcleo de plástico
Cantidad 16/Cs.
Tamaño (imperial) 8 x 8 x 8 in
Tamaño (métrico) 20.32 x 20.32 x 20.32 cm
Intervalo de temperatura (imperial) 60 °F a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 36 yd x 0,75 in
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19,05 mm