Learn More
Micronova™ Bolígrafos irradiados para salas limpias
BIOPHARMA
Código de producto. 11966875 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Estilo de punta:
Punta de punto de 0,7 mm
Retráctil, punta puntiaguda de 0,7 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Estilo de punta Tamaño de la unidad
11966875 Azul Punta de punto de 0,7 mm 100 PCS
13147726 Azul Retráctil, punta puntiaguda de 0,7 mm paquete de 12
11956875 Negro Punta de punto de 0,7 mm 100 PCS
13107726 Rojo Punta de punto de 0,7 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11966875 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor PEN02IR
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos bolígrafos de punta esférica de tinta indeleble y bajo contenido de sodio cuentan con un cuerpo de polipropileno exclusivo que limita la generación de partículas y resiste limpieza con IPA, lejía y fenol. Disponible en versiones irradiadas, con tapa o de clic, y con tinta negra, azul o roja.
Tinta con bajo contenido de sodio
Los bolígrafos de punta esférica irradiados Micranova de sala limpia, con tinta baja en sodio y cuerpo con bajo nivel de partículas, están diseñados para la documentación y el etiquetado en salas limpias y entornos asépticos. Los bolígrafos irradiados con rayos gamma son adecuados para la ISO aséptica 5 y otras zonas de producción limpias.
  • Bolígrafos para salas limpias con tinta indeleble y baja en sodio
  • Diseñados para documentación y etiquetado en salas limpias
  • Cuerpo de polipropileno blanco de alta densidad
  • Resiste limpieza hasta IPA, lejía y fenol
  • Disponibles en modelo con tapa o retráctil
  • Tinta negra, azul o roja
  • Disponible con radiación gamma para entornos asépticos
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Con renglones No
Color Azul
Color de la cubierta Blanco
Material de recubrimiento Polietileno de alta densidad (HPDE)
Descripción Con tapón
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,75 x 0,375 x 0,375 in (14,6 x 0,953 x 0,953 cm)
Longitud (imperial) 5,75 in
Longitud (métrico) 14.6 cm
Anchura (imperial) 0,375 in
Anchura (métrico) 0.953 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO Instalación certificada 9001; Certificado de Irradiación y Certificado de Conformidad
Diámetro exterior (imperial) 0,375 in
Diámetro exterior (métrico) 0.953 cm
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Documentación y etiquetado para salas limpias y entornos asépticos
Envase 10 bolígrafos/bolsa (doble envasado)
Tipo de producto Rotulador para salas limpias
Cantidad 10/paq.
Tamaño 8 x 8 x 8 in
Esterilidad Estéril
Estilo de punta Punta de punto de 0,7 mm
Peso (imperial) 2 lb.
Peso (métrico) 0.907 kg