Learn More
Chemsplash Cape Hood IRRADIADO
Código de producto. 30058296
Cambiar vista
Click to view available options
Cleanroom Class:
Clase 100-1000 (ISO 5-6)
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Cleanroom Class Tamaño de la unidad
30058296 Clase 100-1000 (ISO 5-6) paquete de 200
1 options
Código de producto. 30058296 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 5775.400.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.18€
    894.58€ / paquete de 200
    Ahorro 140.60€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-07-2027
Cape Hood está hecho de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Tiene elástico en la cara y cubre el cabello, el cuello y la parte superior de los hombros.
Chemsplash Cabo Hood
  • Material: Tela tipo PB 6B de 55 g/m²
  • Estéril irradiado y en doble bolsa
  • Área facial elástica
  • Ajuste estilo capa
  • Libre de silicona y látex
  • Anti-Static Material
  • Sin pelusa
  • Libre de PFAS
  • Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia 5 - 9
Descripción: El Chemsplash Cape Hood está hecho con tela suave y microporosa de Chemsplash, que es fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Esta capucha de capa tiene elástico en la cara y cubre el cabello, el cuello y la parte superior de los hombros. Es antiestático según la norma EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuado para aplicaciones en salas blancas. Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia 5 - 9. Chemsplash Los accesorios se pueden utilizar para proteger al usuario del entorno o al entorno del usuario, garantizando la máxima comodidad y facilidad de uso.
Especificaciones
Tipo de producto Campana
Tamaño Talla única
Material Microporoso
Color Blanco
Tipo de tapón Sujeciones
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Esterilidad Estéril
Cleanroom Class Clase 100-1000 (ISO 5-6)