Learn More
Irosustat, MedChemExpress
Código de producto. 16476496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476496 100 mg 100 miligramos
16446108 10 mg 10 miligramos
16428707 5 mg 5 miligramos
16422247 50 mg 50 miligramos
16403436 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14586
MedChemExpress Irosustat is a potent steroid sulfatase inhibitor, with an IC50 of 8 nM, and exhibits anti-breast cancer activity.
Irosustat is a potent steroid sulfatase inhibitor, with an IC50 of 8 nM, and exhibits anti-breast cancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Irosustat
CAS 288628-05-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H15NO5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo STX64 BN83495 667-Coumate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (323.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1OC2=CC(OS(=O)(N)=O)=CC=C2C3=C1CCCCC3
Peso molecular (g/mol) 309.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.34
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death