Learn More
Alambre de hierro, mayor que 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 m
5 x 100 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347747 100 m cada uno
11357747 5 x 100 m paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014147.H4
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7439-89-6 | Molecular Formula: Fe | Molecular Weight: 55.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC hierro
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
Aspecto Gray wire
Densidad 7.87g/cm3 at 20°C
Cantidad 100 m
Intervalo de porcentaje de ensayo >99% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈8,9g/m