Learn More
Alambre de hierro, 1 mm de diámetro, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11381478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
250 cm
50 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381478 250 cm 250 cm
11371478 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010935.CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC hierro
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
Aspecto Gray wire
Cantidad 250 cm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈6,2g/m