Learn More
Alambre de hierro, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11331488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
25 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331488 1 m 1 metro
11321488 5 m 5 metros
11311488 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010937.G1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.70€
    109.65€ / 1 metros
    Ahorro 28.05€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 0,39 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC hierro
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
Color Gris
Aspecto Gray wire
Densidad 7.87g/cm3 at 20°C
Cantidad 1 m
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,39 g/m