Learn More
Alambre de hierro, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11380218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
50 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11380218 10 m 10 metros
11390218 50 m 50 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11380218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042948.G6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    157.65€ / 10 metros
    Ahorro 17.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 0,03 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC iron
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
Color Gris
Aspecto Gray wire
Densidad 7.87g/cm3 at 20°C
Cantidad 10 m
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metals basis)
Formulario Alambre, 0,075 mm de diámetro