Learn More
Trisglicinato de hierro, TRC
Código de producto. 30395242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395242 500 mg
30391216 100 mg
30393712 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395242 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI775475500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34369-82-9
Fórmula molecular C6H12FeN3O6
Peso molecular (g/mol) 278.02
Sinónimo Ferric Glycinate, Iron Glycinate, Tris(glycinato)iron(III)
Nombre IUPAC 2-aminoacetato; hierro(3+)
SMILES [Fe+3].NCC(=O)[O-].NCC(=O)[O-].NCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron Trisglycinate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/3C2H5NO2.Fe/c3*3-1-2(4)5;/h3*1,3H2,(H,4,5);/q;;;+3/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0076