Learn More
WTW™ Método de análisis del hierro
Código de producto. 10743384
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Método de análisis del hierro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10743384 Método de análisis del hierro cada uno
1 options
Código de producto. 10743384 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 250439
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Certificaciones/conformidad N.º de CE 1907/2006
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 25 °C
Tipo Método de análisis del hierro
Sabor Característica
Para utilizar con (aplicación) Reactivo para análisis
Modelo 14761/2
pH 3 - 4
temp 0,005 a 5,00 mg/l
Estabilidad El producto es químicamente estable en condiciones ambientales estándar.
Formulario Polvo seco
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Test Fer Méthode photométrique 0.0025 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant®
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301+H331-Tóxico en caso de ingestión o inhalación
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.