Learn More
Hierro, técnico, clasificación, grueso, Fisher Chemical
Código de producto. 10655302 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10655302 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 Kg
1 options
Código de producto. 10655302
Marca: Fisher Chemical I/0855/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Gris
CAS 7439-89-6
Punto de fusión 1535°C
Punto de ebullición 3000°C
Cantidad 1 kg
Envase Jarra de plástico para polvo
Tamaño de partículas 1.2 to 1.7mm
Presión de vapor 1mmHg 1787
Formulario Sólido
Fórmula molecular Fe
Número MDL MFCD00010999
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nombre IUPAC hierro
Peso molecular (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.84g/mol