Learn More
Solución estándar de hierro (Spectro ECON), Chem Lab™
Código de producto. 11993014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11993014 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11993014 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL01.0906.0500
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Concentración 1000 μg/ml
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron standard solution 1000 µg/ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Iron(III) nitrate