Learn More
Estándar de hierro para ICP , μ1000 g/mL en 2% HNO 3 , Grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10376122 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ML
250 ml
30 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10376122 125 ml Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ML
10172002 250 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 250 ml
11448709 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
16391226 30 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 30 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10376122 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLFE22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.60€
    72.43€ / 125 ml
    Ahorro 7.17€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Fe1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificado de análisis El Certificado de Análisis de Garantía informa hasta 30 elementos a nivel ppb.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Fórmula molecular Fe
Número MDL MFCD00010999
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Fe]
Nombre IUPAC hierro
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 55.85
Cantidad 125 ml
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, iron
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio