Learn More
Patrón de hierro en aceite base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11440289 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
11440289 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11440289 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ORGFE82Z
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Fe1000μ g/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7439-89-6, 64742-65-0
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
% mín. CAS 0.5, 99.5
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.5, 99.5
Fórmula molecular Fe
Número MDL MFCD00010999
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Fe]
Nombre IUPAC hierro
Solvent or Matrix Base Oil 75
Peso molecular (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:82664
Grado Petróleo/plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matriz Concentración Cat.N.º
Aceite base 20 1000 μg/g ORG-FE8-2Z
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio