Learn More
Objetivo de pulverización de hierro, 50,8 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424795 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15424795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040855.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7439-89-6
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Fe
Número MDL MFCD00010999
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nombre IUPAC iron
Peso molecular (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Porcentaje de pureza 99.95%