Learn More
Siliciuro de hierro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331549 25 g 25 g
11341549 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014019.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12022-95-6 | FeSi | 83.93 g/mol
Iron silicide is used in deoxidation and alloying of steel melts, alloying of cast iron charges and melts (Iron foundries), silicothermic reduction of precious metals (chromium, molybdenum and vanadium) and others (Nb, W), Production of some inoculants and nodulisers by alloying (melting). High purity iron silicide is used to produce high permeability steel for electric transformers, production of FeSiMn, FeSiN and SiMn- alloys. It is also used as metal filler.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12022-95-6
Fórmula molecular FeSi
Peso molecular (g/mol) 83.93
Número MDL MFCD00016086
Clave InChI YSWDZWXHBYTMBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silyliron, silylene iron, ferric silicon, silanidylidyneironylium
PubChem CID 92027036
SMILES [Si-]#[Fe+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron silicide
Punto de fusión 1410°C
Color Gris
Forma física Polvo, malla -20
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metal basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC silanidilidinhierro
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.93
Olor Odorless
Aspecto Gray powder
Densidad 6.1g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron silicide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.