Learn More
Sacarato de hierro, TRC
Código de producto. 30391217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30391217 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30391217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI77545050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron Saccharate
CAS 8047-67-4
Fórmula molecular [Na2Fe5O8(OH) • 3H2O]n •(C12H22O11)m
Cantidad 50 g
Sinónimo Colliron IV, Feojectin, Ferric Hydroxide Sucrose Complex, Ferrivenin, Ferrum Hausmann, Ferrum Vitis, Ferum Hausmann, Fesin, Hippiron, Iron Oxide Saccharated, Iron Sucrose, Iron Sucrose Complex, Iron Sugar, Iron(III) Hydroxide Sucrose Complex, Iviron, Neoferrum, Proferrin, Saccharated Ferric Oxide, Saccharated Iron, Saccharated Iron Oxide, Sucrofer, Venofer, Venoferrum, XI 921
Fórmula InChI InChI=1S/3C6H10O8.2Fe/c3*7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;/h3*1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;/q;;;2*+3/p-6/t3*1-,2-,3-,4+;;/m000../s1
SMILES [C@H]([C@@H]([C@@H](C(=O)[O-])O)O)([C@H](C(=O)[O-])O)O.[C@H]([C@@H]([C@@H](C(=O)[O-])O)O)([C@H](C(=O)[O-])O)O.[C@H]([C@@H]([C@@H](C(=O)[O-])O)O)([C@H](C(=O)[O-])O)O.[Fe+3].[Fe+3]
Peso molecular (g/mol) 736.1