Learn More
Varilla de hierro, 7,62 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron |
| CAS | 7439-89-6 |
| Aspecto | Gray rod |
| Cantidad | 190 mm |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metals basis) |
| Formulario | Varilla, ≈0,358 g/mm |
| Fórmula molecular | Fe |
| Número MDL | MFCD00010999 |
| Sinónimo | ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m |
| Clave InChI | XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |