Learn More
Varilla de hierro, 5 mm de diámetro, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mm
150 mm
5 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
150 mm
50 mm
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321289 5 x 150 mm paquete de 5
11311289 50 mm 50 mm
11301289 150 mm 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11321289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011442.HT
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 0,155 g/mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC iron
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
Color Gris
Aspecto Gray rod
Cantidad 5 x 150 mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metals basis)
Formulario Varilla, ≈0,155 g/mm