Learn More
Varilla de hierro, 5 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron rod |
| Nombre de nota | 5mm (0.2 in.) dia. |
| Cantidad | 150 mm |
| Peso | ≈0.155g/mm |
| Formulario | Varilla, ≈0,155 g/mm |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |