Learn More
Varilla de hierro, 12 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
50 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368478 10 mm 10 mm
11378478 50 mm 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040499.HF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC iron
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron rod
Nombre de nota 12mm (0.47 in.) dia.
Cantidad 10 mm
Peso ≈0.89g/mm
Formulario Varilla, ≈0,89 g/mm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%