missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palintest™ Recarga de reactivo de hierro

Código de producto. 11974256
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11974256 250/paq. paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11974256 Proveedor Palintest™ N.º de proveedor AP292

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Concentración De 0 a 5 mg/l
Envase 250/paq.
Cantidad 250/paq.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X250 REFILL PHOTOM IRON 0-5MG/L
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dithionite, boric acid, adipic acid, 1,10-phenanthroline monohydrochloride
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.