Learn More
Abcam Sonda de Hierro
Código de producto. 32119828 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12 mL
Tamaño de la unidad:
12 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32119828 12 mL 12 ml
1 options
Código de producto. 32119828 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab22167112mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Iron Probe (ab221671) forma parte de la gama de accesorios de reactivos y controles & . Abcam Ofrece reactivos biológicos de alta calidad y herramientas que incluyen anticuerpos, proteínas, ensayos, líneas celulares y lisados.
Iron Probe (ab221671) forma parte de la gama de accesorios de reactivos y controles & . Abcam Ofrece reactivos biológicos de alta calidad y herramientas que incluyen anticuerpos, proteínas, ensayos, líneas celulares y lisados.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 12 mL