Learn More
Iron powder, spherical, APS 6-10 micron, reduced, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475925
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
500 g
2 x 500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
500 g
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475925 2 x 500 g cada uno
15445925 25 g 25 g
15455925 250 g 250 g
15465925 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15475925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010214.95
Solicitar formato a granel o personalizado
Densidad aparente 2,0-3,0g/cm3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC iron
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
Color Gray
Nombre de nota Approximately 98% spherical, 2% fragments
Aspecto Gray powder
Cantidad 2 x 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Formulario Spherical Powder
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.