Learn More
Iron powder, spherical, APS 6-10 micron, reduced, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
500 g
2 x 500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
500 g
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445925 25 g 25 g
15455925 250 g 250 g
15465925 500 g 500 g
15475925 2 x 500 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15445925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010214.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Densidad aparente 2,0-3,0g/cm3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC iron
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
Color Gray
Nombre de nota Approximately 98% spherical, 2% fragments
Aspecto Gray powder
Densidad 7.87g/cm3 at 20°C
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Formulario Spherical Powder