Learn More
Polvo de hierro, esférico, > 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11360689 250 g 250 g
11350689 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000170.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC iron
SMILES [Fe]
Specifica
Nombre del producto químico o material Iron
Densidad 7.87g/cm3 at 20°C
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.99% (metal basis), 99.5%
Formulario Polvo esférico
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron powder
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.