Learn More
Polvo de hierro, esférico, > 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11350689 1 kg 1 Kg
11360689 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000170.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC hierro
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
Densidad 7.87g/cm3 at 20°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.99% (metal basis), 99.5%
Formulario Polvo esférico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron