Learn More
Piezas de hierro, con forma irregular, 25 mm y hacia abajo, +99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331278 250 g 250 g
11321278 1 kg 1 Kg
11341278 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010213.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
Forma: 90 % 2,5-25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC hierro
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
Color Gris
Aspecto Gray irregularly shaped pieces
Densidad 7.87g/cm3 at 20°C
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.97% (Metals basis)
Formulario Piezas con forma irregular, 25 mm y hacia abajo
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.847