Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron phthalocyanine |
| Color | Negro o verde-morado |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 568.38 |
| Porcentaje de pureza | 70 to 90% (typically) |