Learn More
Óxido de hierro (solución en agua), TRC
Código de producto. 30398261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398261 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30398261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2485405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) Hydroxide Oxide
CAS 20344-49-4
Cantidad 5 g
Fórmula molecular Fe H O2
Sinónimo Iron Oxide, Iron hydroxide oxide (Fe(OH)O), Iron hydroxide oxide (FeO(OH)) (8CI), CFH 12, CFH 18, Colortherm 10, Colortherm Yellow 10, Colortherm Yellow C 10, Daipyroxide Yellow 8170, Depox, Duploxide 510P, E 331, E 331 (oxide), FEI 16PB, FeOOH, Ferric hydroxide oxide, Ferric hydroxide oxide (FeOOH), Ferric oxide hydroxide, Ferric oxyhydroxide (FeO2H), Ferric(III) acid, Ferronan 2505, Ferrosorp DGp, Ferrosorp DGp+K, Ferrosorp DGμ, Ferrous acid, GEH 101, Iron monohydroxide monooxide, Iron monoxide monohydroxide, Iron oxide hydroxide (FeO(OH)), Iron oxyhydroxide (FeO(OH)), Iron(III) oxide hydroxide, Iron(III) α-oxyhydroxide, LL 100P, Sicopur Yellow, Synthetic lepidocrocite, TSY 1, Tarox HY 250, Tarox LL 100P, Tarox LL-XLO, Tarox Synthetic Iron Oxide LL-XLO, Tarox XLO, Tarox Yellow LL 100P, Transyellow AC 500, Y 48, YLO 2288D, YM 1100, Yellow LL 100P, α-FeOOH, α-Iron hydroxide, α-Iron hydroxide oxide (FeOOH)
Fórmula InChI InChI=1S/Fe.H2O.O/h;1H2;/q+1;;/p-1
SMILES O[Fe]=O
Nombre IUPAC hidroxi(oxo)hierro
Peso molecular (g/mol) 88.852
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.933