Learn More
Óxido de hierro, puro, precipitado, Fisher Chemical
Código de producto. 10395990 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10395990 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10395990 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/1150/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 1538°C
CAS 1309-37-1
Color Rojo
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Fe2O3
Número MDL MFCD00011008
Clave InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC trioxodihierro
Peso molecular (g/mol) 159.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.69g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo