Learn More
Óxido de hierro, puro, magnético, precipitado, Fisher Chemical
Código de producto. 10385990 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10385990 500 g Tarro de cristal 500 GR
1 options
Código de producto. 10385990 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/1100/53
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Punto de fusión 1588.9 °C
CAS 1317-61-9
Color Negro
pH Desde 4 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Fe3O4
Número MDL MFCD00011010
Clave InChI WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Nombre IUPAC tetraoxidandiuro de hierro(3+) λ²-hierro(2+)
Peso molecular (g/mol) 231.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 231,5386g/mol
Envase Tarro de cristal