Learn More
Óxido de níquel y hierro, calidad técnica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339289 10 g 10 g
11329289 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088530.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12168-54-6 | Fe2NiO4 | 234.38 g/mol
Iron nickel oxide is used as an adsorbent to remove hexavalent chromium ions present in the waste water by co-sedimentation method. It is also employed as an additive in membrane (i.e. polyvinylchloride/styrene-butadiene-rubber blend heterogeneous cation exchange membrane) fabrication, thereby increasing the permeability for bivalent ions compared to the monovalent type.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12168-54-6
Fórmula molecular Fe2NiO4
Peso molecular (g/mol) 234.38
Número MDL MFCD00016254
Clave InChI NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC oxo[(oxoferrio)oxy]iron; oxonickel
SMILES O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron nickel oxide
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.39
Grado Técnico
Olor Odorless
Aspecto Dark-brown powder
Densidad 5.368
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron nickel oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..