Learn More
Metal de hierro, técnico, tira 200 X 15 X 0,5 mm, Fisher Chemical
Código de producto. 11488443 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pair
Envase:
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11488443 1 Pair Recipiente de plástico 1 par
1 options
Código de producto. 11488443 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/1021/99
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Gris
CAS 7439-89-6
Punto de fusión 1535°C
Punto de ebullición 3000°C
Cantidad 1 Pair
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 1mmHg 1787
Formulario Sólido
Fórmula molecular Fe
Número MDL MFCD00010999
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nombre IUPAC hierro
Peso molecular (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.84g/mol