Learn More
Estándar isotópico de hierro: Fe a 10 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Fe-57), VHG™
Código de producto. 17902886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17902886 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 17902886 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLIS57FE50
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar isotópico de hierro: Fe a 10 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Fe-57)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron 57
CAS 14762-69-7
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Iron 57
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 57Fe
Sinónimo 57Fe
SMILES [57Fe]
Nombre IUPAC Hierro 57
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 56.94
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 56,9354 g/mol