Learn More
Trifluorometanosulfonato de hierro (III), TRC
Código de producto. 30395671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395671 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30395671 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1661251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 63295-48-7
Fórmula molecular C3F9FeO9S3
Cantidad 1 g
Sinónimo Iron(Iii)Trifluoromethanesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/3CHF3O3S.Fe/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
SMILES [Fe+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC hierro(3+); trifluorometansulfonato
Peso molecular (g/mol) 503.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.791