Learn More
Trifluorometanosulfonato de hierro (III), téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416508 1 g 1 g
15485426 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60034.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 63295-48-7 | C3F9FeO9S3 | 503.035 g/mol
Iron(III) triflate is used as an efficient catalyst in the synthesis of 2,3-unsaturated-O-glycosides from 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. It is also involved in the synthesis of a variety of beta-enamino ketones and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El triflato de hierro (III) se utiliza como catalizador eficaz en la síntesis de O-glucósidos 2,3-insaturados de 2,4,6-tri-O-acetil-D-glucal. También participa en la síntesis de una variedad de beta-enaminocetonas y ésteres.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y acetonitrilo.
Nota
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63295-48-7
Fórmula molecular C3F9FeO9S3
Peso molecular (g/mol) 503.035
Número MDL MFCD15144785
Clave InChI OSHOQERNFGVVRH-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo iron iii trifluoromethanesulfonate, fe otf 3, ferric triflate, iron iii triflate, fe cf3so3 3, ksc497q0p, iron 3+ tritriflate, ferric trifluoromethanesulfonate, iron 1,1,1-trifluoromethanesulfonic acid, iron 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
PubChem CID 11656316
Nombre IUPAC hierro(3+); trifluorometansulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 183°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Fórmula lineal Fe(OSO2CF3)3
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.04
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..